2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 4-(Trifluoromethyl)phenethylamine
H64415.MD
H64415.03
H64415.06
H64415.MDEA
46.13
EUR
H64415.MD
H64415.03
H64415.06
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 775-00-8
Molecular Formula: C9H10F3N
Formula Weight: 189.18
Beilstein Reference: 2719818
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01529875
Vzorec:
C₉H₁₀F₃N Mw: 189.181 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01529875 Číslo CAS: 775-00-8 ADR: 8 III |