Tlačiť
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64400.06 H64400.14 H64400.22
H64400.06EA 89.85 EUR
H64400.06 H64400.14 H64400.22
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 891180-59-9 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Beilstein Reference: 10529128 MDL No.: MFCD07782044
Vzorec: C₇H₄BrFO
Číslo MDL: MFCD07782044
Číslo CAS: 891180-59-9