Tlačiť
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, (1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
H64396.03 H64396.06 H64396.14
H64396.03EA 56.56 EUR
H64396.03 H64396.06 H64396.14
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 98%
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Purity: 98% CAS No.: 87583-89-9 Molecular Formula: C8H18N2 Formula Weight: 142.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 74°(165°F) Physical Form: Solid Density: 0.902 Refractive Index: 1.4720 Appearance: Pale brown Melting Point: 39-44° Beilstein Reference: 4304824 Optical Rotation: +14° (c=4 in chloroform) UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00671528
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Teplota tavenia: 39…44 °C
Hustota: 0,902
Teplota vzplanutia: 74 °C (165 °F)
Číslo MDL: MFCD00671528
Číslo CAS: 87583-89-9
ADR: 8,III