Tlačiť
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64394.03 H64394.06 H64394.14
H64394.03EA 46.93 EUR
H64394.03 H64394.06 H64394.14
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95% CAS No.: 72587-15-6 Molecular Formula: C6H2ClF3N2O2 Formula Weight: 226.54 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 7586778 MDL No.: MFCD06255171
Vzorec: C₆H₂ClF₃N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06255171
Číslo CAS: 72587-15-6