Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Benzofuran-3-ylboronic acid
H64389.MD
H64389.03
H64389.06
H64389.MDEA
126.75
EUR
H64389.MD
H64389.03
H64389.06
Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-3-boronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 317830-83-4
Molecular Formula: C8H7BO3
Formula Weight: 161.95
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 9479377
MDL No.: MFCD06801687
Vzorec:
C₈H₇BO₃ |
Číslo MDL:
MFCD06801687 Číslo CAS: 317830-83-4 |