Tlačiť
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64367.14 H64367.22
H64367.14EA 91.46 EUR
H64367.14 H64367.22
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 40473-01-6 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Physical Form: Solid Melting Point: 65-69° lit. Boiling Point: 128°/16mm Beilstein Reference: 109098 MDL No.: MFCD00234006
Vzorec: C₅H₃BrClN
Mw: 192.44
Teplota varu: 128 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: 65…69 °C (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234006
Číslo CAS: 40473-01-6