Tlačiť
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64362.03 H64362.06
H64362.03EA 131.57 EUR
H64362.03 H64362.06
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Purity: 98% CAS No.: 1017793-21-3 Molecular Formula: C5H2BrClFN Formula Weight: 210.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD11040607
Vzorec: C₅H₂BrClFN
Číslo MDL: MFCD11040607
Číslo CAS: 1017793-21-3