Tlačiť
4-Amino-5-bromopyrimidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64335.MD H64335.03 H64335.06
H64335.MDEA 65.29 EUR
H64335.MD H64335.03 H64335.06
4-Amino-5-bromopyrimidine 98%
4-Amino-5-bromopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 1439-10-7 Molecular Formula: C4H4BrN3 Formula Weight: 174.00 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Melting Point: 207-211° Beilstein Reference: 112648 MDL No.: MFCD00233962
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Mw: 174.00 g/mol
Teplota tavenia: 207…211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233962
Číslo CAS: 1439-10-7