Tlačiť
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64330.06 H64330.14 H64330.22
H64330.06EA 49.34 EUR
H64330.06 H64330.14 H64330.22
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 174265-12-4 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.46 Physical Form: Crystalline Appearance: Pale yellow Melting Point: 64-68° lit. Beilstein Reference: 10423891 MDL No.: MFCD00462870
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota tavenia: 64…68 °C (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00462870
Číslo CAS: 174265-12-4