5,6-Dichloropicolinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
5,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
H64320.03
H64320.06
H64320.03EA
148.61
EUR
H64320.03
H64320.06
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
5,6-Dichloropicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 88912-24-7
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 4390497
MDL No.: MFCD13185546
Vzorec:
C₆H₃Cl₂NO₂ Mw: 192.00 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD13185546 Číslo CAS: 88912-24-7 |