Tlačiť
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
H64320.03 H64320.06
H64320.03EA 148.61 EUR
H64320.03 H64320.06
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
5,6-Dichloropicolinic acid
Purity: 98% CAS No.: 88912-24-7 Molecular Formula: C6H3Cl2NO2 Formula Weight: 192.00 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 4390497 MDL No.: MFCD13185546
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
Mw: 192.00 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185546
Číslo CAS: 88912-24-7