Tlačiť
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-6-methylpyridin-3-amine, 3-Amino-2-bromo-6-picoline, 5-Amino-6-bromo-2-picoline
H64301.03 H64301.06
H64301.03EA 102.29 EUR
H64301.03 H64301.06
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine 98%
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 126325-53-9 Molecular Formula: C6H7BrN2 Formula Weight: 187.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Off-white Beilstein Reference: 4243986 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD03095078
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Mw: 187.04
Číslo MDL: MFCD03095078
Číslo CAS: 126325-53-9
ADR: 6.1 III