Tlačiť
3-Bromo-4-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64296.03 H64296.06
H64296.03EA 174.89 EUR
H64296.03 H64296.06
3-Bromo-4-methoxypyridine 97%
3-Bromo-4-methoxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 82257-09-8 Molecular Formula: C6H6BrNO Formula Weight: 188.02 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow Beilstein Reference: 1423610 MDL No.: MFCD05664024
Vzorec: C₆H₆BrNO
Číslo MDL: MFCD05664024
Číslo CAS: 82257-09-8