3-Bromo-4-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64296.03
H64296.06
H64296.03EA
174.89
EUR
H64296.03
H64296.06
3-Bromo-4-methoxypyridine 97%
3-Bromo-4-methoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 82257-09-8
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 1423610
MDL No.: MFCD05664024
Vzorec:
C₆H₆BrNO |
Číslo MDL:
MFCD05664024 Číslo CAS: 82257-09-8 |