4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
H64295.03
H64295.06
H64295.03EA
64.18
EUR
H64295.03
H64295.06
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 52289-54-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Teplota varu: 262…267 °C (lit.) Hustota: 1,107 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02261771 Číslo CAS: 52289-54-0 |