Tlačiť
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-(+)-Glycidyl nosylate, (S)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate, Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulphonate
H64289.06 H64289.14
H64289.06EA 123.95 EUR
H64289.06 H64289.14
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 115314-14-2 Molecular Formula: C9H9NO6S Formula Weight: 259.23 Melting Point: 63-66° Beilstein Reference: 4704457 MDL No.: MFCD00064582
Vzorec: C₉H₉NO₆S
Teplota tavenia: 63…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064582
Číslo CAS: 115314-14-2