Methyl-2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methyl 2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
H64283.03
H64283.06
H64283.03EA
128.36
EUR
H64283.03
H64283.06
Methyl-2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 117324-58-0
Molecular Formula: C9H8F3NO2
Formula Weight: 219.16
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD08234902
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08234902 Číslo CAS: 117324-58-0 |