Tlačiť
5-Hydroxypicolinic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H64265.03 H64265.06 H64265.14
H64265.03EA 42.92 EUR
H64265.03 H64265.06 H64265.14
5-Hydroxypicolinic acid 98+%
5-Hydroxypicolinic acid
Purity: 98+% CAS No.: 15069-92-8 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Physical Form: Solid Melting Point: 260-264° Beilstein Reference: 116009 MDL No.: MFCD00661309
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 139.11 g/mol
Teplota tavenia: 260…264 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00661309
Číslo CAS: 15069-92-8