Tlačiť
2,4-Dichloro-6-methylpyridine 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64248.03 H64248.06
H64248.03EA 115.52 EUR
H64248.03 H64248.06
2,4-Dichloro-6-methylpyridine 97+%
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Purity: 97+% CAS No.: 42779-56-6 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 205-206° Beilstein Reference: 111084 MDL No.: MFCD08669834
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
Teplota varu: 205…206 °C
Číslo MDL: MFCD08669834
Číslo CAS: 42779-56-6