Tlačiť
2-Chloro-4-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64238.03 H64238.06
H64238.03EA 71 EUR
H64238.03 H64238.06
2-Chloro-4-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 1214386-29-4 Molecular Formula: C7H3BrClFO Formula Weight: 237.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white MDL No.: MFCD13185877
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Číslo MDL: MFCD13185877
Číslo CAS: 1214386-29-4