2-Chloro-4-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64238.03
H64238.06
H64238.03EA
71
EUR
H64238.03
H64238.06
2-Chloro-4-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1214386-29-4
Molecular Formula: C7H3BrClFO
Formula Weight: 237.45
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD13185877
Vzorec:
C₇H₃BrClFO |
Číslo MDL:
MFCD13185877 Číslo CAS: 1214386-29-4 |