Tlačiť
2-Amino-4-fluoropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64233.03 H64233.06
H64233.03EA 181.71 EUR
H64233.03 H64233.06
2-Amino-4-fluoropyridine 98%
2-Amino-4-fluoropyridine
Purity: 98% CAS No.: 944401-77-8 Molecular Formula: C5H5FN2 Formula Weight: 112.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Pale yellow Beilstein Reference: 15519014 MDL No.: MFCD09260906
Vzorec: C₅H₅FN₂
Číslo MDL: MFCD09260906
Číslo CAS: 944401-77-8