2-Amino-4-fluoropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64233.03
H64233.06
H64233.03EA
181.71
EUR
H64233.03
H64233.06
2-Amino-4-fluoropyridine 98%
2-Amino-4-fluoropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 944401-77-8
Molecular Formula: C5H5FN2
Formula Weight: 112.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 15519014
MDL No.: MFCD09260906
Vzorec:
C₅H₅FN₂ |
Číslo MDL:
MFCD09260906 Číslo CAS: 944401-77-8 |