Tlačiť
Diethyl(3-pyridyl)borane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Diethylboryl)pyridine
H64225.06 H64225.14 H64225.22
H64225.06EA 73.41 EUR
H64225.06 H64225.14 H64225.22
Diethyl(3-pyridyl)borane 98%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Purity: 98% CAS No.: 89878-14-8 Molecular Formula: C9H14BN Formula Weight: 147.03 Physical Form: Solid Melting Point: 172-175° lit. Beilstein Reference: 4381494 MDL No.: MFCD00012348
Vzorec: C₉H₁₄BN
Teplota tavenia: 172…175 °C (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012348
Číslo CAS: 89878-14-8