Diethyl(3-pyridyl)borane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-(Diethylboryl)pyridine
H64225.06
H64225.14
H64225.22
H64225.06EA
73.41
EUR
H64225.06
H64225.14
H64225.22
Diethyl(3-pyridyl)borane 98%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Purity: 98%
CAS No.: 89878-14-8
Molecular Formula: C9H14BN
Formula Weight: 147.03
Physical Form: Solid
Melting Point: 172-175° lit.
Beilstein Reference: 4381494
MDL No.: MFCD00012348
Vzorec:
C₉H₁₄BN Teplota tavenia: 172…175 °C (lit.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012348 Číslo CAS: 89878-14-8 |