Tlačiť
4-Azaindole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
H64224.03 H64224.06
H64224.03EA 97.07 EUR
H64224.03 H64224.06
4-Azaindole 97%
4-Azaindole
Purity: 97% CAS No.: 272-49-1 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Physical Form: Solid Melting Point: 125-127° Beilstein Reference: 109683 MDL No.: MFCD00971977
Vzorec: C₇H₆N₂
Teplota tavenia: 125…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00971977
Číslo CAS: 272-49-1