Tlačiť
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloronitrobenzene
H64221.03 H64221.06
H64221.03EA 69.7 EUR
H64221.03 H64221.06
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98% CAS No.: 654-55-7 Molecular Formula: C8H2ClF6NO2 Formula Weight: 293.55 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2888862 MDL No.: MFCD04972677
Vzorec: C₈H₂ClF₆NO₂
Mw: 293.549 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972677
Číslo CAS: 654-55-7