2-Fluoro-5-nitropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64210.06
H64210.14
H64210.06EA
73.81
EUR
H64210.06
H64210.14
2-Fluoro-5-nitropyridine 98%
2-Fluoro-5-nitropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 456-24-6
Molecular Formula: C5H3FN2O2
Formula Weight: 142.09
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Refractive Index: 1.5250
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 17-21°
Boiling Point: 86-87°/7mm lit.
Beilstein Reference: 120351
MDL No.: MFCD03095059
Vzorec:
C₅H₃FN₂O₂ Teplota varu: 86…87 °C (7 mmHg) (lit.) Teplota tavenia: 17…21 °C Hustota: 1,41 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03095059 Číslo CAS: 456-24-6 EINECS: 207-260-6 |