3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
H64195.06
H64195.14
H64195.06EA
87.44
EUR
H64195.06
H64195.14
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 269409-73-6
Molecular Formula: C13H17BO4
Formula Weight: 248.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 206-210° dec.
MDL No.: MFCD03411930
Vzorec:
C₁₃H₁₇BO₄ Teplota tavenia: 206…210 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03411930 Číslo CAS: 269409-73-6 |