Vitamin A acetate in gelatin, 500,000 I.U./g
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
all-trans-Retinyl acetate, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl acetate
A16237.14
A16237.22
A16237.36
A16237.14EA
42.92
EUR
A16237.14
A16237.22
A16237.36
Vitamin A acetate in gelatin, 500,000 I.U./g
Vitamin A acetate
CAS No.: 127-47-9
Beilstein Reference: 1915439
Merck Reference: 14,10013
MDL No.: MFCD00019413
Vzorec:
C₂₂H₃₂O₂ Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00019413 Číslo CAS: 127-47-9 EINECS: 204-844-2 Merck Index: 14,10013 |