Tlačiť
Vitamin A acetate in gelatin, 500,000 I.U./g
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: all-trans-Retinyl acetate, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl acetate
A16237.14 A16237.22 A16237.36
A16237.14EA 42.86 EUR
A16237.14 A16237.22 A16237.36
Vitamin A acetate in gelatin, 500,000 I.U./g
Vitamin A acetate
CAS No.: 127-47-9 Beilstein Reference: 1915439 Merck Reference: 14,10013 MDL No.: MFCD00019413
Vzorec: C₂₂H₃₂O₂
Mw: 328.49
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00019413
Číslo CAS: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Merck Index: 14,10013