Tlačiť
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64140.06 H64140.14
H64140.06EA 269.96 EUR
H64140.06 H64140.14
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 4925-88-6 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 82-86° Beilstein Reference: 1866592 MDL No.: MFCD02253192
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.203 g/mol
Teplota tavenia: 82…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02253192
Číslo CAS: 4925-88-6