Tlačiť
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde, 6-Chloro-2-formylpyridine, 6-Chloropicolinaldehyde
H64129.03 H64129.06
H64129.03EA 194.14 EUR
H64129.03 H64129.06
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde 97%
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 54087-03-5 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.55 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 69-70° Beilstein Reference: 1446583 MDL No.: MFCD09832941
Vzorec: C₆H₄ClNO
Teplota tavenia: 69…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832941
Číslo CAS: 54087-03-5