Tlačiť
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64109.06 H64109.14
H64109.06EA 60.57 EUR
H64109.06 H64109.14
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 29241-60-9 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Physical Form: Solid Melting Point: 40-44° Beilstein Reference: 1562796 MDL No.: MFCD03095093
Vzorec: C₆H₅BrClN
Teplota tavenia: 40…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095093
Číslo CAS: 29241-60-9