Tlačiť
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl imidazole-4-carboxylate
H64095.06 H64095.14
H64095.06EA 143.2 EUR
H64095.06 H64095.14
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Purity: 98% CAS No.: 23785-21-9 Molecular Formula: C6H8N2O2 Formula Weight: 140.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 606937 MDL No.: MFCD02646639
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 156…160 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363812
Číslo CAS: 23785-21-9