Tlačiť
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
H64051.03 H64051.06
H64051.03EA 74.61 EUR
H64051.03 H64051.06
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98% CAS No.: 39974-35-1 Molecular Formula: C7H3ClF3NO2 Formula Weight: 225.55 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Melting Point: 25-30° Beilstein Reference: 10429463 MDL No.: MFCD14525509
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Teplota tavenia: 25…30 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14525509
Číslo CAS: 39974-35-1
EINECS: 254-724-9