Tlačiť
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64044.03 H64044.06
H64044.03EA 88.65 EUR
H64044.03 H64044.06
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 644985-24-0 Molecular Formula: C7H3BrF2O Formula Weight: 221.00 Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 66-67° Beilstein Reference: 9551272 MDL No.: MFCD09258953
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
Teplota tavenia: 66…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258953
Číslo CAS: 644985-24-0