Tlačiť
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-2-imidazolemethanol
H64006.06 H64006.14
H64006.06EA 86.24 EUR
H64006.06 H64006.14
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 98%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Purity: 98% CAS No.: 17334-08-6 Molecular Formula: C5H8N2O Formula Weight: 112.13 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 107-111° Beilstein Reference: 113492 MDL No.: MFCD00964673
Vzorec: C₅H₈N₂O
Teplota tavenia: 107…111 °C
Číslo MDL: MFCD00964673
Číslo CAS: 17334-08-6