Boc-D-ABU-OH 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H63991.03
H63991.06
H63991.14
H63991.03EA
68.19
EUR
H63991.03
H63991.06
H63991.14
Boc-D-ABU-OH 95%
Boc-D-ABU-OH
Purity: 95%
CAS No.: 45121-22-0
Molecular Formula: C9H17NO4
Formula Weight: 203.24
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD00270335
Vzorec:
C₉H₁₇NO₄ Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00270335 Číslo CAS: 45121-22-0 |