Tlačiť
4-(Methylthio)-1H-imidazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Methylthio)imidazole
H63990.MD H63990.03
H63990.MDEA 220.62 EUR
H63990.MD H63990.03
4-(Methylthio)-1H-imidazole 97%
4-(Methylthio)-1H-imidazole
Purity: 97% CAS No.: 83553-60-0 Molecular Formula: C4H6N2S Formula Weight: 114.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD03844702
Vzorec: C₄H₆N₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03844702
Číslo CAS: 83553-60-0