7-Bromoquinoline 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H63987.03
H63987.06
H63987.03EA
191.34
EUR
H63987.03
H63987.06
7-Bromoquinoline 95%
7-Bromoquinoline
Purity: 95%
CAS No.: 4965-36-0
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD03695823
Vzorec:
C₉H₆BrN Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD03695823 Číslo CAS: 4965-36-0 |