Tlačiť
7-Bromoquinoline 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H63987.03 H63987.06
H63987.03EA 191.34 EUR
H63987.03 H63987.06
7-Bromoquinoline 95%
7-Bromoquinoline
Purity: 95% CAS No.: 4965-36-0 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD03695823
Vzorec: C₉H₆BrN
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03695823
Číslo CAS: 4965-36-0