Tlačiť
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15139.0F A15139.AE A15139.AP
A15139.0FEA 545.13 EUR
A15139.0F A15139.AE A15139.AP
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan ≥98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Vzorec: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Teplota varu: 126 °C
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 0,774
Teplota vzplanutia: 8 °C (46 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008259
Číslo CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
OSN: 3286
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 14,4689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM