Tlačiť
2-bromo-5-methylthiazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-methylthiazole
H63951.03 H63951.06
H63951.03EA 45.73 EUR
H63951.03 H63951.06
2-bromo-5-methylthiazole 98%
2-bromo-5-methylthiazole
Purity: 98% CAS No.: 41731-23-1 Molecular Formula: C4H4BrNS Formula Weight: 178.05 MDL No.: MFCD08460610
Vzorec: C₄H₄BrNS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08460610
Číslo CAS: 41731-23-1