(1-Indolyl)acetic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H63935.MD
H63935.03
H63935.MDEA
157.24
EUR
H63935.MD
H63935.03
(1-Indolyl)acetic acid 95%
(1-Indolyl)acetic acid
Purity: 95%
CAS No.: 24297-59-4
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.18
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 142924
MDL No.: MFCD00047262
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00047262 Číslo CAS: 24297-59-4 |