2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)acetic acid
H63902.03
H63902.06
H63902.03EA
115.52
EUR
H63902.03
H63902.06
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 883502-07-6
Molecular Formula: C8H5BrF2O2
Formula Weight: 251.03
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD04973423
Vzorec:
C₈H₅BrF₂O₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04973423 Číslo CAS: 883502-07-6 |