Tlačiť
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine
H63892.MD H63892.03 H63892.06
H63892.MDEA 48.94 EUR
H63892.MD H63892.03 H63892.06
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol
Purity: 97% CAS No.: 3888-65-1 Molecular Formula: C11H14FNO Formula Weight: 195.23 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00023146
Vzorec: C₁₁H₁₄FNO
Mw: 195.237 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023146
Číslo CAS: 3888-65-1
EINECS: 223-431-8