Tlačiť
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H63848.03 H63848.06
H63848.03EA 160.05 EUR
H63848.03 H63848.06
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Purity: 96% CAS No.: 100366-75-4 Molecular Formula: C6H3F3IN Formula Weight: 272.99 MDL No.: MFCD08741351
Vzorec: C₆H₃F₃IN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741351
Číslo CAS: 100366-75-4