Tlačiť
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H63845.MD H63845.03 H63845.06
H63845.MDEA 68.19 EUR
H63845.MD H63845.03 H63845.06
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 97%
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Purity: 97% CAS No.: 32897-26-0 Molecular Formula: C8H19N3O Formula Weight: 173.26 Beilstein Reference: 4961600 MDL No.: MFCD00027752
Vzorec: C₈H₁₉N₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00027752
Číslo CAS: 32897-26-0