Tlačiť
(R)-3-(Benzylthio)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Boc-Cys(Bzl)-OH, N-Boc-S-benzyl-L-cysteine
H63736.06 H63736.14
H63736.06EA 43.72 EUR
H63736.06 H63736.14
(R)-3-(Benzylthio)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 98%
(R)-3-(Benzylthio)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 5068-28-0 Molecular Formula: C15H21NO4S Formula Weight: 311.4 Physical Form: Solid Melting Point: 86-88° Beilstein Reference: 2000417 Optical Rotation: -44°(c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00065567
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₄S
Teplota tavenia: 86…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065567
Číslo CAS: 5068-28-0
EINECS: 225-772-8