Tlačiť
Acetoin 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acetyl methyl carbinol, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxy-2-butanone
A13752.0B A13752.18 A13752.30
A13752.0BEA 630.57 EUR
A13752.0B A13752.18 A13752.30
Acetoin 95%
Acetoin
Purity: 95% CAS No.: 513-86-0 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 41°(106°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 148° Beilstein Reference: 385636 Merck Reference: 14,64 UN No.: 2621 MDL No.: MFCD00038696
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota varu: 148 °C
Teplota tavenia: 20 °C
Hustota: 1,013
Teplota vzplanutia: 41 °C (106 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00038696
Číslo CAS: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
OSN: 2621
ADR: 3,III
Merck Index: 14,64