2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H63698.03
H63698.06
H63698.03EA
154.43
EUR
H63698.03
H63698.06
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 98%
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Purity: 98%
CAS No.: 188345-71-3
Molecular Formula: C11H17NO2
Formula Weight: 195.26
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD22416354
Vzorec:
C₁₁H₁₇NO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD22416354 Číslo CAS: 188345-71-3 |