Tlačiť
Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H63688.03 H63688.06
H63688.03EA 68.19 EUR
H63688.03 H63688.06
Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine
Purity: 98% CAS No.: 138774-93-3 Molecular Formula: C28H23NO4 Formula Weight: 437.49 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 9160026 MDL No.: MFCD00191200
Vzorec: C₂₈H₂₃NO₄
Číslo MDL: MFCD00191200
Číslo CAS: 138774-93-3