Tlačiť
(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-D-Ser-OMe·HCl, H-D-Ser-OMe.HCl, D-Serine methyl ester hydrochloride
H63685.06 H63685.14 H63685.22
H63685.06EA 52.55 EUR
H63685.06 H63685.14 H63685.22
(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 95%
(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 5874-57-7 Molecular Formula: C4H9NO3.HCl Formula Weight: 155.58 Physical Form: Solid Melting Point: 163-166° dec Optical Rotation: -4°(c=4 in ethanol) MDL No.: MFCD00066121
Vzorec: C₄H₉O₃N·HCl
Teplota tavenia: 163…166 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066121
Číslo CAS: 5874-57-7