Tlačiť
H-D-Asp-OMe 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (R)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, D-Aspartic acid 1-methyl ester
H63658.06 H63658.14
H63658.06EA 130.37 EUR
H63658.06 H63658.14
H-D-Asp-OMe 98%
H-D-Asp-OMe
Purity: 98% CAS No.: 65414-78-0 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD03424227
Vzorec: C₅H₉NO₄
Mw: 147.13 g/mol
Číslo MDL: MFCD03424227
Číslo CAS: 65414-78-0