Tlačiť
5-Bromotryptamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H63653.MD H63653.03 H63653.06
H63653.MDEA 113.92 EUR
H63653.MD H63653.03 H63653.06
5-Bromotryptamine 97%
5-Bromotryptamine
Purity: 97% CAS No.: 3610-42-2 Molecular Formula: C10H11BrN2 Formula Weight: 239.11 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00130169
Vzorec: C₁₀H₁₁BrN₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130169
Číslo CAS: 3610-42-2
EINECS: 222-779-8